Drukuj
3-Amino-2-bromopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L19839.03EA 333 PLN
L19839.03 L19839.14 L19839.06
3-Amino-2-bromopirydyna 97%
3-Amino-2-bromopirydyna
Formuła: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Temp. topnienia: 75…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234064
Numer CAS: 39856-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III