Drukuj
VWR® PerfectBlue, zasilacz, uniwersalny
Dostawca: VWR
PerfectBlue™
700-1285EA 3840 PLN
700-1285
VWR® PerfectBlue, zasilacz, uniwersalny
Zasilacze
Zasilacz VWR® PerfectBlue składa się z obudowy PC i płyty czołowej z ognioodpornego ABS i idealnie nadaje się do elektroforezy DNA, RNA i białek, a także blottingu oraz do rutynowej elektroforezy poziomej i pionowej.
  • Kompaktowy rozmiar w połączeniu z obudową, którą można ustawiać jeden na drugim, zapewnia niewielką powierzchnię
  • Kolorowy ekran TFT-LCD (2,4") pokazuje wszystkie parametry podczas pracy
  • Timer z funkcją alarmu
  • Tryb pracy ze stałym napięciem/prądem/mocą
  • Automatycznie zrestartuj program operacyjny po przerwie w dostawie prądu
Zasilacz jest sterowany mikroprocesorem i posiada cztery pary zacisków wyjściowych, co pozwala na najszerszy zakres zastosowań w ogólnym laboratorium. Sterowanie mikroprocesorowe może działać w sposób ciągły lub jako wyjście czasowe, a użytkownik może w dowolnym momencie wstrzymać i wznowić pracę bez resetowania timera.
Może pracować w trybie w pełni programowalnym, oferując do sześciu wieloetapowych warunków ustawień. Urządzenie ma wstępnie zaprogramowane typowe warunki pracy, ułatwiające rozruch. Został zaprojektowany z funkcjami zapewniającymi bezpieczeństwo laboratorium i eksperymentu.
Dodatkowe funkcje obejmują wykrywanie wycieków, ochronę przed przegrzaniem/napięciem/prądem, wykrywanie nagłej zmiany obciążenia oraz osłonięte wtyczki i gniazda. Napięcie lub prąd z automatycznym przełączaniem, a gdy ustawiony jest tryb stałej docelowej, system automatycznie dostosowuje dwa pozostałe parametry do maksimum, aby umożliwić ciągłą pracę.
Certyfikaty: Certyfikat ELT.