Drukuj
WR® PerfectBlue, zasilacz, wysoki prąd
Dostawca: VWR
PerfectBlue™
700-1316EA 5090 PLN
700-1316
WR® PerfectBlue, zasilacz, wysoki prąd
Zasilacze
Zasilacz VWR® PerfectBlue jest zbudowany z ognioodpornej płyty czołowej ABC i idealnie nadaje się do elektroforezy DNA, RNA i białek, a także blottingu i wszystkich rutynowych elektroforezy poziomej i pionowej.
  • Kompaktowy rozmiar w połączeniu z obudową, którą można ustawiać jeden na drugim, zapewnia niewielką powierzchnię
  • Kolorowy ekran TFT-LCD (2,4') pokazuje wszystkie parametry podczas pracy
  • Timer z funkcją alarmu
  • Tryb pracy ze stałym napięciem/prądem/mocą
  • Automatycznie zrestartuj program operacyjny po przerwie w dostawie prądu
Zasilacz jest sterowany mikroprocesorem i posiada cztery pary zacisków wyjściowych, co zapewnia najszerszy zakres zastosowań w ogólnym laboratorium. Sterowanie mikroprocesorowe może wykonywać pracę ciągłą lub czasową, a użytkownik może w dowolnym momencie wstrzymać i wznowić pracę bez resetowania timera.
Urządzenie może pracować w trybie pełnego programowania, oferującym maksymalnie sześć wieloetapowych warunków ustawień. Oferuje również wstępnie zaprogramowane typowe warunki pracy, ułatwiające rozruch. Został zaprojektowany z funkcjami zapewniającymi bezpieczeństwo laboratorium i eksperymentu.
Wysokoprądowy zasilacz zapewnia wyższy prąd wyjściowy i moc (W) w porównaniu z modelem uniwersalnym, co zapewnia wyższą wydajność w zastosowaniach elektroforezy DNA, Western blot i SDS-PAGE.
Dodatkowe funkcje obejmują wykrywanie wycieków, ochronę przed przegrzaniem/napięciem, wykrywanie nagłej zmiany obciążenia oraz osłonięte wtyczki i gniazda. Napięcie lub prąd z automatycznym przełączaniem, a gdy ustawiony jest tryb stałej docelowej, system automatycznie dostosowuje dwa pozostałe parametry do maksimum, aby umożliwić ciągłą pracę.