System Maxi L może być używany do analizy do 600 próbek, dzięki czemu doskonale nadaje się do przesiewania próbek na dużą skalę, gdzie można zastosować do 12 grzebieni do mikromiareczkowania na tej samej tacy z żelem o wymiarach 23×40 cm.
Zaprojektowany z myślą o oszczędności i wydajności, system Maxi L oferuje zastosowanie ekonomicznych ścianek działowych, używanych do generowania mniejszych żeli, a do ładowania próbek, grzebienie mikrotitracyjne umożliwiają szybkie i bezbłędne ładowanie pipet wielokanałowych. Żele można wlewać bezpośrednio na tacę dzięki zastosowaniu „przelewów końcowych” (nie ma potrzeby stosowania taśmy), a trzypunktowa nakładka poziomująca zapewnia jednakową grubość żelu, co pozwala zredukować efekt „uśmiechu”, który jest powszechny w żelach tej wielkości.
* Na podstawie żelu agarozowego o grubości około 5 mm
Dodatkowe informacje: W zestawie 4 grzebienie (grubość 1,5 mm, 2 x 25 i 2 x 50 zębów), pokrywa, tacka na żel, 3-punktowa platforma poziomująca, klapa końcowa, zbiornik i kable.