Drukuj
n-Heptan ≥99.5%, ChromAR® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
5139-25EA 1190 PLN
5139-25
n-Heptan ≥99.5%, ChromAR® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Macron Fine Chemicals™
n-Heptane
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Temp. Wrzenia: 98 °C
Gęstość: 0,68
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Jednostka: 1206
ADR: 3,
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (CH3(CH2)5CH3) (GC, corrected for water) min. 99.5 %
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Water (KF) max. 0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 1.0
at 220 nm max. 0.1
at 230 nm max. 0.02
at 240 nm max. 0.01
at 250 nm max. 0.005