Drukuj
Pióra do rejestratorów wykresów papierowych
Dostawca: Cytiva
18-1004-23EA 1180 PLN
18-1004-23
Pióra do rejestratorów wykresów papierowych
Markery, długopisy i grawery Długopisy do rejestratora wykresów
Pens for use with paper chart recorders.
  • Response time of 0,2 s (2,55 to 97,5% FSD)
  • Fibre tip
Available in blue or red.