Etanoloamina ≥99.5% (by GC), AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
2-Aminoetanol
85955.320EA
237
PLN
85955.320
85955.290
Etanoloamina ≥99.5% (by GC), AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Etanoloamina
Formuła:
NH₂CH₂CH₂OH MW: 61,08 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00008183 Numer CAS: 141-43-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (G.C.) | Min. 99.5% |
Identity (IR-spectrum) | Passes test |
Colour (Hazen) | Max. 15 |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005% |
Boron (B) | Max. 0.000002% |
Barium (Ba) | Max. 0.00001% |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005% |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005% |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002% |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002% |
Copper (Cu) | Max. 0.000002% |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005% |
Iron (Fe) | Max. 0.00001% |
Lead (Pb) | Max. 0.00001% |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001% |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002% |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002% |
Tin (Sn) | Max. 0.00001% |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001% |
Diethanolamine (G.C.) | Max. 0.1% |
Triethanolamine (G.C.) | Max. 0.1% |
Water (K.F.) | Max. 0.2% |