eter metylowo-tert-butylowy ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Dostawca: VWR Chemicals
|
|
Synonim:
MTBE
85932.290EA
205
PLN
85932.290
85932.320
eter metylowo-tert-butylowy ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła:
(CH₃)₃COCH₃ MW: 88,15 g/mol Temp. topnienia: −108,6 °C Temp. Zapłonu: −28 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008812 Numer CAS: 1634-04-4 Jednostka: 2398 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless liquid |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.8 % |
Identity (IR) | Comply |
Residue after evaporation | max. 0.0005 % w/w |
Water (KF) | max. 0.05 % w/w |
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) | max. 5 pg/ml |
Peroxides (as H₂0₂) | max. 0.0005 % |