Drukuj
D(+)-galaktoza ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
J15995.A7EA 10590 PLN
J15995.A7 J15995.A1
D(+)-galaktoza ≥99%
D(+)-galaktoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Temp. topnienia: 164…168 °C
Gęstość: 1,50
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151230
Numer CAS: 59-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-416-4
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/21/2302121.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) ≥99.0%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.5%
Loss on Drying ≤0.5%
Optical Rotation (c=4 in H₂O and NH₃) ≥77°