Drukuj
Ekstrakt drożdżowy, proszek, ultraczysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J23547.A1EA 536 PLN
J23547.A1
Ekstrakt drożdżowy, proszek, ultraczysty
Media do mikrobiologii Podłoża sypkie do mikrobiologii
  • Assay Protein (TN×6.25): 57 - 72%
  • Assay Salmonella: Negative
  • Assay Standard Plate Count: ≤15000/g
  • Residual Water(at Time of Packaging): ≤6%