Drukuj
Izoheksan (mieszanina izomerów), PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85934.320EA 679 PLN
85934.320
Izoheksan (mieszanina izomerów), PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Izoheksan (mieszanina izomerów)
Formuła: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 60 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: −154 °C
Temp. Zapłonu: −33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009406
Numer CAS: 64742-49-0
Jednostka: 1208
ADR: 3,II
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless liquid
Assay (mix. of C₆H₁₄ isomers) min. 99.0 %
2-Methylpentane min. 50.0 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.01 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation