Drukuj
Wyszukano: Uszczelnienia mechaniczne
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (201-0126)
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: PTFE, białe.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SGE a Trajan company
Opis: Mechanical Seals, Grafit, Graphite seal for Thermo Finnigan trace GC, 8 mm Int. Ø
Producent: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: Rotor seals are the common wear part in all the Rheodyne® valves and many can be purchased separately or as part of a RheBuild® kit.
Producent: COWIE
Opis: Mechanical Seals, Shaft guide replacement PEEK seal for 12 mm shaft
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Ideal for analysis of active compounds such as pesticides, polychlorinated biphenyls (PCBs) and phenol.
Numer katalogowy: (555-9211)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Sealing Rings, Graphite liner sealing ring for Agilent SSL liners
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: Agilent
Opis: These inlet seals have been developed to ensure that you have a consistent and inert surface to properly seal the inlet and prevent sample degradation...
Producent: HWS LABORTECHNIK
Opis: The new dynamic seal can be used under moderate pressure and vacuum according to security rules.
Numer katalogowy: (HWSA3200150)
Producent: HWS LABORTECHNIK
Opis: Mechanical Seals, Exchange seal, for PTFE spindle
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HYPE7010-071)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Thermo Scientific™ Rheodyne™ replacement rotor seals for injectors made of ETFE to maintain the performance of Rheodyne™ sample injectors for high-per...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: QVF LABORTECHNIK GMBH
Opis: Mechanical Seals, Overhead stirrer, Stirrer seals, KPG, with cooling jacket, NS 29/32, for 10 mm shaft
Producent: HWS LABORTECHNIK
Opis: Mechanical Seals, Pressure screw, PTFE/graphite
Numer katalogowy: (560-0185)
Producent: VICI AG
Opis: Mechanical Seals, Rotor seal 8-port 3-position C75 valve
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom