Te elektrody pH/temperatury IDP (inteligentna sonda cyfrowa) mogą być używane z wieloparametrowymi miernikami pHenomenal® MD 8000 H i MD 8000 L.
- Dane kalibracyjne (numer seryjny, status kalibracji) są przechowywane w elektrodzie/sondzie, przesyłane do miernika i wyświetlane
- Sprawdzona niezawodność i dokładność
- Prawidłowe wyniki pomiarów dzięki bezpośredniemu przetwarzaniu sygnału w czujniku i cyfrowej transmisji wartości
- Wszystkie parametry można łatwo zmierzyć za pomocą kabla o długości do 100 metrów
- To samo uniwersalne złącze dla wszystkich elektrod i sond
Sonda temperatury: NTC 30 kOhm
Elektrody mogą dostarczać następujące dane wyświetlane na ekranie miernika:
- Nazwa modelu
- Numer seryjny
- Stan kalibracji (+++, ++, +, –, puste)
- Historia kalibracji obejmuje 10 ostatnich kalibracji, w tym użyte bufory, wartości mV itp.
Dodatkowe informacje: Zawiera wyłącznie cyfrową elektrodę pH.