Drukuj
Rurka rozpraszająca gaz, SP Bel-Art
Dostawca: Bel-Art
BELAF136910000EA 607 PLN
BELAF136910000
Rurka rozpraszająca gaz, SP Bel-Art
Rurki sorpcyjne
HDPE gas dispersion tube. Bell-mouthed fitting with a sealed-in, coarse porosity Fritware® PE disc at the large end.
  • Smaller bubbles
  • Tube internal diameter: 6,35 mm
Suitable for insertion into small openings.