Drukuj
chlorek sodu 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
85811.290EA 205 PLN
85811.290
chlorek sodu 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5