Drukuj
VWR® smartPans™ Szalki do ważenia
Dostawca: VWR
VWR® smartPans™
611-3834EA 533 PLN
611-3834 611-3835
VWR® smartPans™ Szalki do ważenia
Łódeczki Łódeczki wagowe
Naczynia wagowe typu Cahn's kompatybilne z większością dostępnych analizatorów i mikrowag.
  • Wykonane z folii Ultra High Vacuum (UHV)
  • Zwilżalna i całkowicie wolna od olejów (normalnie występujących w innych gatunkach folii aluminiowej)
Analiza zawartości związków organicznych, mikroelementów oraz analiza termiczna. Wygodny także do zastosowań farmaceutycznych.
Certyfikaty: ASTM B-479 3.1.4 oraz 10.3.1.
Sposób pakowania: W łatwych w użyciu polipropylenowych fiolkach typu flip-top.