Drukuj
Osłony bezpieczeństwa, Sekuroka®
Dostawca: Carl Roth
Sekuroka®
ROTH2967.1EA 0 PLN
ROTH2967.1 ROTH2968.1
Osłony bezpieczeństwa, Sekuroka®
Osłony / ekrany Osłony / ekrany bezpieczeństwa
These safety shields are made from transparent acrylic glass of 8 mm thick.
  • Collapsable
  • Protects against splinters and splashes
  • Three parts, can be folded out to 120°