/
Poland
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Złóż zamówienie
węglan cynku (II), white powder
:
MP Biomedicals
węglan cynku (II), white powder
:
MP Biomedicals
:
3486-35-9
:
:
CO₃Zn
:
MFCD00041957
:
125.4 g/mol
:
4,398 g/cm³ (68 °F) (lit.)
:
Temperatura otoczenia
:
222-477-6
Identity Test:
Passes
Informacja Pk
Ilość
ICNA0210473780
0210473780
1×100 g
100 g
1 * 100 g
1 * 100 g - 305 zł
305 zł
-
+
1 * 100 g
305 zł
-
+
ICNA0210473790
0210473790
1×500 g
500 g
1 * 500 g
1 * 500 g - 554 zł
554 zł
-
+
1 * 500 g
554 zł
-
+