Drukuj
Termometry zanurzeniowe, trzpień pełny
Dostawca: Amarell
AMARG10500-FLEA 135 PLN
AMARG10500-FL AMARG10506-FL AMARG10510-FL
Termometry zanurzeniowe, trzpień pełny
Termometry Analogue Thermometers
These glass thermometers are suitable for standard everyday use.
  • White backing
  • Reliable measurements and solid glass
Ø: 5,5 to 7,0 mm.