Drukuj
Flexible coupling for stirrers
Dostawca: Witeg
WITG1.445.500EA 643 PLN
WITG1.445.500
Flexible coupling for stirrers
Mieszadła Mieszadła zawieszane Stirring Tools
This flexible coupling fix between motor and stirrer shaft.
  • Made of PTFE/polyamid