Drukuj
Laboratoryjne myjki do szkła, SlimLine, PLW 6011
Dostawca: Miele
141-1540 141-1538 141-1539 141-1537 141-1541 141-1542 141-1543 141-1544
Laboratoryjne myjki do szkła, SlimLine, PLW 6011
Zmywarki laboratoryjne
Zmywarka laboratoryjna PLW 6011 SlimLine oferuje kompleksowe i systematyczne rozwiązanie w zakresie dekontaminacji szkła laboratoryjnego do eksperymentów analitycznych.
  • Sterowanie odbywa się z poziomu szklanego panelu dotykowego zabudowanego w przedniej płycie
  • Wszystkie informacje dobrze widoczne na 3,5-calowym wyświetlaczu
  • Do 40 pozycji na programy (programy standardowe oraz wolne pozycje)
  • Pełne szklane drzwiczki z wbudowanym oświetleniem komory
  • Automatyczny zamek drzwi
  • Proste i skuteczne czyszczenie
  • Złącze szeregowe RS232 do połączenia z drukarką lub komputerem PC
Komora, ramiona natryskowe i filtry zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy (DIN 1.4404/AISI 316L) z wbudowanym zmiękczaczem. Wyposażone w ogrzewany zbiornik dla skrócenia czasu cyklu oraz monitorowanie przewodności dla zabezpieczenia przebiegu procesu. Wyposażone w filtr HEPA H14 w celu suszenia sterylnym powietrzem.
Szeroki wybór stojaków przeznaczonych do użytku laboratoryjnego. Dzięki szerokiemu wyborowi standardowych i dowolnie konfigurowanych opcji załadunku maszyna oferuje maksymalną wszechstronność. Możliwość mycia nawet najmniejszych elementów szkła laboratoryjnego jak i największych pojemników (do 50 litrów).
Innowacyjny system SmartLoad pozwala na niezwykle wydajne wykorzystanie przestrzeni komory. Działa on dzięki zasadzie konfigurowania poziomów ustawienia z ilością wolnego miejsca zależną od rodzaju mytego sprzętu.
Certyfikaty: Compliance with EN 61010-1, EN 601010-1, CSA approved.
Informacje do zamówienia: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.
Uwaga: * depending on model.