Drukuj
Rękawice chemoodporne, Tychem® PV350
Dostawca: DuPont
Tychem®
112-5498EA 0 PLN
112-5498
Rękawice chemoodporne, Tychem® PV350
Rękawice
Te bawełniane / dżersejowe rękawiczki z powłoką PVC są wyjątkowo trwałe i doskonale nadają się do obrony przed chemikaliami, olejem i tłuszczem.
  • Wytrzymałość na ścieranie
  • Wszechstronność
  • Szorstki uchwyt
Idealne do wszystkich ogólnych zastosowań przemysłowych.
Certyfikaty: EN 388:201v6 (3111X), EN ISO 374-1:2016 Typ B (AKLMP), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS); Kat. III