Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia, Tychem® NT450
Dostawca: DuPont
Tychem®
112-5482EA 0 PLN
112-5482 112-5483 112-5485
Rękawice odporne na chemikalia, Tychem® NT450
Rękawice
Te bawełniane / poliestrowe rękawiczki z podwójną powłoką nitrylową chronią dłoń i przedramię przed olejami, węglowodorami, tłuszczem i ścieraniem.
  • Bawełniana wyściółka pochłania pot, zapewniając wygodne długotrwałe noszenie przy dobrej odporności mechanicznej
  • Nieprzepuszczalny do pracy w wilgotnym lub tłustym środowisku
  • Szorstkie fakturowane wykończenie na powierzchni dłoni
  • Ergonomiczne dopasowanie
  • Bez kauczuku naturalnego
  • Ochrona nadgarstka
Idealne do ciężkiej pracy lub dłuższego narażenia na niebezpieczne chemikalia i rozpuszczalniki.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4112X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5 (VIRUS), Kat. III
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością.