Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia, Tychem® NT420
Dostawca: DuPont
Tychem®
112-5472EA 0 PLN
112-5472 112-5473 112-5475
Rękawice odporne na chemikalia, Tychem® NT420
Rękawice
Te oburęczne 100% nitrylowe rękawice są bardzo odporne i stanowią barierę dla większości smarów olejowych i węglowodorów.
  • Łatwe do oderwania w przypadku awarii
  • Łatwa obsługa jedną ręką
  • Czucie drugiej skóry znacznie zmniejsza zmęczenie dłoni
  • Kauczuk naturalny i bezpudrowe
  • Gładki uchwyt
  • Preparat o niskim module sprężystości
Idealne do prac wymagających ochrony chemicznej, zachowując jednocześnie wyczucie dotykowe. Zalecane do kontaktu z żywnością, przenoszenia laboratoryjnego i małych części.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS); Kat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.