Drukuj
Błękit metylenowy do mikroskopii (C.I. 52015)
Dostawca: VWR Chemicals
3470.0100EA 612 PLN
3470.0100 3470.0025
Błękit metylenowy do mikroskopii (C.I. 52015)
Błękit metylenowy
Formuła: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Numer MDL: MFCD00150008
Numer CAS: 61-73-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Proportion A635/A662 0.54 --> 0.62