Drukuj
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego ≥99.0% (dried basis), HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
85790.150EA 1270 PLN
85790.150
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego ≥99.0% (dried basis), HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego
Formuła: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007540
Numer CAS: 2386-54-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Appearance of solution (10 %) Clear and colourless
Water ≤ 1,0 %
Absorbance (210 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (220 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,06
Absorbance (230 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (260 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,02