Drukuj
Hematoksylina hydrat, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Haematoxylin HydrateNatural Black 1 HydrateC.I. 75290
M-Clarity™ quality level = MQ300
340374TEA 849 PLN
340374T
Hematoksylina hydrat, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Hematoksylina hydrat
Formuła: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
MW: 302,29 g/mol (anhy)
Numer MDL: MFCD00078111
Numer CAS: 517-28-2
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Dye content (spectrophotometrically) Min 95 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maximum l max (acetonitrile) 290 - 292 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm 155 - 165
Haematein (spectrophotometrically) Max 0.1 %