Błękit metylenowy, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
M-Clarity™ quality level = MQ300
340484BEA
422
PLN
340484B
Błękit metylenowy, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Błękit metylenowy
Methylene blue for microbiological staining and reagent for molybdate
Formuła:
C₁₆H₁₈ClN₃S MW: 319,86 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00150008 Numer CAS: 61-73-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Dye content (spectrophotometrically) | Min. 82 % |
Identity (Chloride) | Passes test |
Identity (UV/VIS-Spectrum) | Passes test |
Absorption max. Lambda max (Ethanol 50%) |
660 -- |
Spec.Absorptiv.(λm;0.003g/l;ethanol 50%) |
2250 -- |
TLC-Test | Passes test |
Loss on drying (110°C) |
10 -- |
Suitability for microscopy | Passes test |