Drukuj
siarczan dodecylu litu ≥98.5%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85793.150EA 1660 PLN
85793.150
siarczan dodecylu litu ≥98.5%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
siarczan dodecylu litu
Formuła: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272,34 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007467
Numer CAS: 2044-56-6
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (C12) ≥ 98,50 %
Appearance White fine crystals
IR Spectrum Passes test
Loss on drying (120°C; under vacuum) ≤ 0,50 %
Appearance of solution (1 %; ethanol) Clear and colourless
Appearance of solution (3 %) Clear and colourless
Cl (Chloride) ≤ 100,0 ppm
Absorbance (260 nm) (3 %) ≤ 0,100
Absorbance (280 nm) (3 %) ≤ 0,075