Drukuj
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: tetra-n-butylammonium hexafluorophosphateTetrabutylammonium hydrogen sulfatetetrabutylammonium azide
85794.150EA 1660 PLN
85794.150
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy
Formuła: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011637
Numer CAS: 32503-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 251-068-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Acidimetric) ≥ 99,00 %
IR Spectrum Passes test
Absorbance (200 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,155
Absorbance (220 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,046
Absorbance (250 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,009