Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Laboratory reactor systems, Reactron®
Dostawca: KINEMATICA
KINE14090021EA 78810 PLN InStock
KINE14090021 KINE14090030-UK KINE14090020-UK KINE14090010 KINE14090020 KINE14090030 KINE14090011 KINE14090031 KINE14090010-UK
Laboratory reactor systems, Reactron®
Systemy reaktorów laboratoryjnych
REACTRON® laboratory systems consist of process vessels (single and multiple wall, standard and customer-specific designs), stirring systems for macro-mixing with anchor stirrer), POLYTRON®/MEGATRON® homogenisers and mixing systems for crushing and micro-mixing, pipework, process controls and accessories, in alignment with the customer, product and process.
  • Single wall or double wall for the optimum application temperature
  • Borosilicate, glass or steel
  • Range of dispersers drives and generators
  • Simple change of aggregate
RT 1 standard systems: Jacketed vessel with useable capacity one liter made from borosilicate glass, vessel cover made from stainless steel 316L with four NS29/32 conical fittings and sealed, centrical lead-through fitting for stirrer tool, telescopic stand, POLYMIX® digital overhead stirrer with maintenance free gearbox 1:5 (high torque) and anchor stirrer.
RT 2 standard system: Jacketed vessel with useable capacity two liter made from borosilicate glass, vessel cover made from stainless steel 316L with four clamp connections.
RT 2E standard system: Jacketed vessel with useable capacity two liter made from stainless steel, vessel cover made from stainless steel 316L with four clamp connections
Certyfikaty: EC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość