Drukuj
eozyna żółtawa, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Dostawca: VWR Chemicals
341972QEA 408 PLN
341972Q 341975T 341973R
eozyna żółtawa, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
eozyna żółtawa
Formuła: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Numer MDL: MFCD00005040
Numer CAS: 17372-87-1
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Dye content (gravimetrically) Min. 85 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption maximum λmax. (Water) 515 --> 518 nm
Spec.Absorptivity (λm; 0.005 g/l; water) 1200 --> 1400
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 8 %
Suitability for microscopy Passes test