Drukuj
czerwień jądrowa trwała, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Dostawca: VWR Chemicals
342094WEA 0 PLN
342094W
czerwień jądrowa trwała, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
czerwień jądrowa trwała
Formuła: C₁₄H₈NNaO₇S
MW: 357,28 g/mol
Numer MDL: MFCD00078493
Numer CAS: 6409-77-4
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Dye content (spectrophotometrically) Min. 90 %
Identity (Sodium) Passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption max. λ 1 (Dimethyl sulfoxide) 557 -- 559 nm
Absorption max. λ 2 (Dimethyl sulfoxide) 520 -- 522 nm
Spec.Absorptivity (λ1max; 0.02 g/l;DMSO) 380 -- 422
Spec.Absorptivity (λ2max; 0.02 g/l;DMSO) 383 -- 426
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 5 %
Suitability for microscopy Passes test