Drukuj
Papanicolaou's solution EA 50 new formulation, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Dostawca: VWR Chemicals
M-Clarity™ quality level = MQ300
351695TEA 235 PLN
351695T
Papanicolaou's solution EA 50 new formulation, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Papanicolaou's solution EA 50
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Suitable for microscopy (vaginal smear) Passes test
Nuclei Blue-violet
Cyanophilic cytoplasm Green
Eosinophilic cytoplasm Red