Drukuj
Giemsa's stain improved solution R66, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Dostawca: VWR Chemicals
350865PEA 342 PLN
350865P 350864X
Giemsa's stain improved solution R66, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Giemsa's stain
Numer MDL: MFCD00081642
Numer CAS: 51811-82-6
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Suitability for microscopy (blood smear) Passes test
Erythrocytes Beige-brownish
Nuclei Violet
Eosinophilic granules Reddish to red-brown
Neutrophilic granules Red-violet
Lymphocyte cytoplasm Blue
Monocyte plasma Grey-blue
Thrombocytes Violet
Basophilic granules Dark violet
Blood parasite nuclei Light red