Drukuj
Giemsa's stain solution, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Dostawca: VWR Chemicals
M-Clarity™ quality level = MQ300
352603REA 305 PLN
352603R
Giemsa's stain solution, Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Giemsa's stain
Numer MDL: MFCD00081642
Numer CAS: 51811-82-6
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Suitability for microscopy (blood smear) Passes test
Erythrocytes Beige-brownish
Nuclei Violet
Eosinophilic granules Reddish to red-brown
Neutrophilic granules Red-violet
Lymphocyte cytoplasm Blue
Monocyte plasma Grey-blue
Thrombocytes Violet
Basophilic granules Dark violet
Blood parasite nuclei Light red