Drukuj
Schiff reagent (Feulgen stain form. RA Lamb), Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Dostawca: VWR Chemicals
M-Clarity™ quality level = MQ300
351204LEA 152 PLN
351204L
Schiff reagent (Feulgen stain form. RA Lamb), Gurr™ do barwienia preparatów mikroskopowych
Schiff reagent
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (colour reaction) Passes test
Suitability for microscopy Passes test
Nuclei Blue
Polysaccharides Purple
Glycogen Purple
Neutral mucopolysaccharides Purple
Mucoproteins Purple
Glycoproteins Purple
Glycolipids Purple
Phospholipids Purple
Basal membrane Purple
Collagen Purple