Drukuj
Płyn Lugola, Gurr™ do mikroskopii
Dostawca: VWR Chemicals
351903YEA 133 PLN
351903Y
Płyn Lugola, Gurr™ do mikroskopii
Płyn Lugola
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Suitability for microscopy Passes test
Staphylococcus aureus Dark bluish violet
Escherichia coli Pink to red