Drukuj
Hematoksylina solution (Harris), Gurr™ do mikroskopii mercury-free
Dostawca: VWR Chemicals
M-Clarity™ quality level = MQ300
351945SEA 350 PLN
351945S
Hematoksylina solution (Harris), Gurr™ do mikroskopii mercury-free
Hematoksylina (roztwór do barwienia)
Formuła: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Numer MDL: MFCD00078111
Numer CAS: 517-28-2
IVDLogo
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Cyanophilic cytoplasm Blue-green
Eosinophilic cytoplasm Pink
Nuclei Blue to dark violet
Suitable for microscopy (vaginal smear) Passes test