Chlorek benzoilu ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
|
Synonim:
Chlorek kwasu benzoesowego
87035.290EA
254
PLN
87035.290
87035.460
Chlorek benzoilu ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Chlorek benzoilu
Formuła:
C₇H₅ClO MW: 140,57 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000653 Numer CAS: 98-88-4 Jednostka: 1736 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Assay | ≥98,0% |
Colour (APHA) | ≤50 |
Identity | Passes test |