Drukuj
Copper di-ammonium EDTA 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Dostawca: VWR Chemicals
86186.260EA 297 PLN
86186.260
Copper di-ammonium EDTA 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Copper di-ammonium EDTA
Formuła: C₁₀H₂₀CuN₄O₈
MW: 387,83 g/mol
Numer MDL: MFCD01863036
Numer CAS: 67989-88-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
di-ammonium copper EDTA 0.1 mol/l
Appearance clear
Colour blue
Density (20 °C) 1,020 – 1,030 g/ml
Not suitable for samples containing silver.