Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Dostawca: VWR Chemicals
86188.260EA 112 PLN
86188.260
Wodorotlenek sodu 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2