Drukuj
Avantor® Hichrom, fryta tytanowa
Dostawca: VWR
Avantor® Hichrom
HICHHI-112EA 0 PLN
HICHHI-112
Avantor® Hichrom, fryta tytanowa
Filtry Złączki do prekolumn
Titanium frits are resistant to corrosion, biocompatible and recommended for protein analysis.