Drukuj
n-Oktan ≥99.0% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
74821-500MLEA 840 PLN
74821-500ML
n-Oktan ≥99.0% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
n-Oktan
Beilstein Number: 1696875
RTECS Number: RG8400000
UNSPSC Code: 12190000
Formuła: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 6,5 %(V)
Temp. topnienia: -57 °C
Gęstość: 0,703 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009556
Numer CAS: 111-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-892-1
Jednostka: 1262
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06847
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/71/737971.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.397 - 1.399
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Explosion Limit 6.5 %