Drukuj
Avantor® Hichrom, fryta tytanowa, zamknięta w PEEK
Dostawca: VWR
Avantor® Hichrom
HICHHI-680EA 0 PLN
HICHHI-680
Avantor® Hichrom, fryta tytanowa, zamknięta w PEEK
Filtry Złączki do prekolumn
Titanium frits are resistant to corrosion, biocompatible and recommended for protein analysis.