Drukuj
Rtec ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® for polarography, tridistilled
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85967.180EA 455 PLN
85967.180 85967.260
Rtec ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® for polarography, tridistilled
Rtec
Formuła: Hg
MW: 200,59 g/mol
Temp. topnienia: –39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011035
Numer CAS: 7439-97-6
Jednostka: 2809
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99,5 %
Matter insoluble in HNO3 Max. 20 ppm
Ag (Silver) Max. 5 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,1 ppm
Cu (Copper) Max. 0,1 ppm
Fe (Iron) Max. 0,5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,1 ppm
Pb (Lead) Max. 0,1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0,5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0,5 ppm