Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
pH Buffers, for Karl Fischer titrations, HYDROQUANT®
Dostawca: VWR Chemicals
85497.260EA 280 PLN InStock
85497.260 85498.290
pH Buffers, for Karl Fischer titrations, HYDROQUANT®
Karl Fischer Titrants and Reagents
The volumetric and coulometric HYDROQUANT® reagents are buffered systems, stabilised around the ideal value between 5 to 7 ensuring a rapid and stoichiometric course of reaction. Buffering systems which neutralise and stabilise the pH during the reaction are suitable for this purpose.
HYDROQUANT® acid buffer can be used to neutralise certain carboxylic acids that tend to esterify and the buffer capacity is about 5 mmol per ml. Pyridine and imidazole can be used for strong acidic media.
HYDROQUANT® Base buffer is a suitable working medium for basic samples, it contains salicylic acid and the buffer capacity is about 1 mmol per ml. Benzoic acid and salicylic acid may also be used for strong basic samples.
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość