Drukuj
Glutaraldehyd 25% roztwór wodny do mikroskopii elektronowej
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentano-1,5-dialGlutaral
87043.230EA 277 PLN
87043.230 87043.320 87043.290
Glutaraldehyd 25% roztwór wodny do mikroskopii elektronowej
Glutaraldehyd
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Temp. topnienia: –6 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007025
Numer CAS: 111-30-8
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance clear colorless or yellow liquid
Assay 23,5 – 26,5%
Color scale max. 50 APHA
pH min. 3,0
Density (d20°C/4°C) 1,060 - 1,065
Absorbance A (235 nm; 1:200 diluted with water; 1 cm) max. 0,6