Drukuj
Izoheksan (mieszanina izomerów) ≥95% (by anhydrous basis), AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Niebezpieczeństwo
85759.320EA 608 PLN
85759.320 85759.290
Izoheksan (mieszanina izomerów) ≥95% (by anhydrous basis), AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Izoheksan (mieszanina izomerów)
Formuła: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 60 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: −154 °C
Gęstość: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: −33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009406
Numer CAS: 92112-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 295-570-2
Jednostka: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) min. 95.0%
Acidity max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue max. 0.001%
Water max. 0.01%
n-Hexane max. 5%
Aromatics (as C6H6) max. 0.01%
Sulphur compounds (as S) max. 0.005%
Thiophene max. 0.0001%
Substances darkened by H2SO4 max. 10 APHA
Al (Aluminium) max. 0.5 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) max. 0.02 ppm
Cu (Copper) max. 0.02 ppm
Fe (Iron) max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) max. 0.02 ppm
Pb (Lead) max. 0.1 ppm
Sn (Tin) max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) max. 0.1 ppm