These disposable boats are flexible and feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Te jednorazowe łódki są elastyczne i mają gładkie powierzchnie, aby zapewnić z minimalną stratę próbki. Idealne do zastosowań, w których istnieje obawa skażenia krzyżowego, a "czystość" jest koniecznością w badaniach z zakresu nauk przyrodniczych, żywności, biofarmaceutyki, środowiska i badań molekularnych. Wyprodukowany z PS zgodnym z wymaganiami FDA i pakowany w pomieszczeniu czystym.
- Sterylizowane wiązką elektronów
- Możliwość śledzenia numeru partii w celu zapewnienia jakości
- Biologicznie obojętne i odporne na działanie rozcieńczonych i słabych kwasów, roztworów wodnych, alkoholi i zasad
- Zakres temperatur -10 do 70 °C
- Szerokie, płaskie dna zapewniają stabilność i zapobiegają przewracaniu się
- Zaokrąglone rogi umożliwiają łatwe przechylanie w celu kontrolowanego nalewania próbek płynnych, sproszkowanych lub granulowanych
- Płaskie dna i nachylone boki umożliwiają łatwe układanie w stosy i wygodne przechowywanie.
Idealny do ważenia, dozowania lub przechowywania aplikacji. Możliwość stosowania z mikrofalowymi analizatorami do pomiaru wilgotności
Certyfikaty: Certyfikat sterylności dostępny na życzenie.
Sposób pakowania: Łatwe do rozerwania opakowanie sprawia, że obsługa jest szybka i efektywna.